3-Hydroxytyrosol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
467630010 467630050
ACRO467630010EA 180 EUR InStock
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320529
Numéro CAS: 10597-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité