Anti-IL-22BP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 001]
Fournisseur: Sino Biological
SINO11025-R001-1EA 0 EUR InStock
SINO11025-R001-50 SINO11025-R001-1 SINO11025-R001-100
Anti-IL-22BP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 001]
Anticorps
Anti-IL-22BP antibody
Type: Primary
Antigen: IL-22BP
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone: 001
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité