Anti-IL13/ALRH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Sino Biological
11057-RP01-100 11057-RP01-200
SINO11057-RP01-100EA 0 EUR InStock
SINO11057-RP01-100 SINO11057-RP01-200
Anti-IL13/ALRH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-IL-13 antibody
Type: Primary
Antigen: IL13/ALRH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Cynomolgus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité