Anti-NP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 05]
Fournisseur: Sino Biological
40143-MM05-100 40143-MM05-50
SINO40143-MM05-100EA 0 EUR InStock
SINO40143-MM05-100 SINO40143-MM05-50
Anti-NP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 05]
Anticorps
Human SARS coronavirus nucleop
Type: Primary
Antigen: NP
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone: 05
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: SARS Coronavirus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité