Anti-TNFA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 023]
Fournisseur: Sino Biological
50349-R023-50 50349-R023-1
SINO50349-R023-50EA 0 EUR InStock
SINO50349-R023-50 SINO50349-R023-1
Anti-TNFA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 023]
Anticorps
Anti-TNF-alpha antibody
Type: Primary
Antigen: TNFA
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone: 023
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité