Lunettes de sécurité, série GoggleGear™ 6000
Fournisseur: 3M
GG6001SGAF-BLK GG6001SGAF-GRN GG6001SGAF-RED GG6001NSGAFBLU
MMMAGG6001SGAF-BLKEA 33.9 EUR InStock
MMMAGG6001SGAF-BLK MMMAGG6001SGAF-GRN MMMAGG6001SGAF-RED MMMAGG6001NSGAFBLU
Lunettes de sécurité, série GoggleGear™ 6000
Lunettes de protection
Les lunettes de sécurité GoggleGear™ de la série 6000 présentent un large profil avec une ventilation indirecte pour la circulation de l'air avec un revêtement anti-buée et anti-rayures Scotchgard™.
  • Les lunettes de sécurité à profil large offrent suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de prescription
  • Flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
  • Conception de lentille incurvée sphérique de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
  • Cliquet pivotant pour un réglage personnel pratique
  • 2C-1.2 3M 1 BT K N marquage des verres
  • Large zone nasale flexible pour bien s'adapter aux demi-masques respiratoires
Ces lunettes de sécurité à large profil sont dotées d'une ventilation indirecte pour permettre à l'air de circuler et aider à réduire la formation de buée. Les lentilles en polycarbonate sont dotées d'un revêtement anti-buée et anti-rayures Scotchgard™ pour une protection anti-buée supérieure et une durabilité accrue qui résiste à la buée plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après jusqu'à 25 lavages à l'eau. Disponible dans une gamme de couleurs de carénage.
Les lunettes bleues avec bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40x par autoclavage à 121 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité