Anti-CD5 Mouse Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: UCHT2]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
20-0059-T025 20-0059-T100
20-0059-T025EA 78.9 EUR InStock
20-0059-T025 20-0059-T100
Anti-CD5 Mouse Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: UCHT2]
Anticorps
The UCHT2 antibody is specific for human CD5, a 67 kD transmembrane glycoprotein, that is expressed on most thymocytes, mature T cells, and a subset of B cells. CD5 is involved in modulating antigen receptor signalling in both T and B cells and binds to CD72, expressed on B cells.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality:
Clone: UCHT2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité