Lingettes anti-microbes instantanées
Fournisseur: 3M
MRW85K4EN MRW85K6N MRW85K4
MMMAMRW85K4ENEA 135 EUR InStock
MMMAMRW85K4EN MMMAMRW85K6N MMMAMRW85K4
Lingettes anti-microbes instantanées
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Les lingettes antimicrobiennes instantanées 3M™ sont des lingettes nettoyantes qui piègent, retiennent et éliminent les microbes pour éliminer pratiquement toute contamination croisée. Ils fonctionnent en utilisant uniquement de l'eau, éliminant instantanément les microbes. Idéal pour les zones à fort contact et à rotation rapide.
  • Piège, retient et élimine rapidement 99,9 % des microbes, y compris le SRAS-Cov-2*, pour éliminer pratiquement la contamination croisée
  • Fonctionne uniquement avec de l'eau ; pas de désinfectant, pas d'EPI spécifique requis
  • Facile à utiliser; fonctionne sans temps d'arrêt
  • Fonctionne également avec les désinfectants quat
  • Les contenants rechargeables réduisent les déchets ; si les lingettes sèchent il suffit d'ajouter de l'eau
  • *basé sur des tests effectués par des tiers avec de l'eau uniquement
Piégez, retenez et éliminez les microbes avec les lingettes anti-microbes instantanées 3M™. Ces lingettes éliminent instantanément les microbes des surfaces en utilisant uniquement de l'eau, les emprisonnant dans la lingette pour éliminer pratiquement toute contamination croisée. Ils sont faciles à utiliser, sans temps d'attente, ce qui les rend idéaux pour les zones à fort contact et à rotation rapide. Ils sont également conçus pour fonctionner avec des désinfectants quat.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité