Ellagic acid dihydrate ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
324683-500EA 140 EUR InStock
324683-500
Ellagic acid dihydrate ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Ellagic acid dihydrate
Ellagic Acid, Dihydrate, a cell-permeable, reversible, potent antioxidant that has anti-mutagenic and anti-carcinogenic properties.
Inhibits DNA topoisomerases I and II (IC50=1.8µM and 2.1µM, respectively). Also a potent inhibitor of PKA catalytic subunit (IC50=2µM) and of PKC (IC50=8µM).
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₁₄H₆O₈·2H₂O
MW: 302,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 476-66-4
EINECS: 207-508-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité