Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
25820-100 25820-50
CAYM25820-100EA 145 EUR InStock
CAYM25820-100 CAYM25820-50
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle ≥95%
Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpiperonyle
Piperonyl butoxide is a synergist used to enhance the activity of insecticides, including pyrethrin insecticides, through inhibition of cytochrome P450 enzymes (CYPs).
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005842
Numéro CAS: 51-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité