2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
27600-100 27600-250 27600-500
CAYM27600-100EA 160 EUR InStock
CAYM27600-100 CAYM27600-250 CAYM27600-500
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Tyrosol is a phenol that has been found in olives and olive oil and has diverse biological activities.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité