iFSP1 ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
29483-10 29483-100 29483-5 29483-50
CAYM29483-10EA 105 EUR InStock
CAYM29483-10 CAYM29483-100 CAYM29483-5 CAYM29483-50
iFSP1 ≥98%
iFSP1
iFSP1 is an inhibitor of apoptosis inducing factor mitochondria-associated 2/ferroptosis suppressor protein 1 (AIFM2/FSP1)
Attention: 98
Formule: C₂₀H₁₃N₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01572665
Numéro CAS: 150651-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité