C22 Phytoceramide-d₃ (t18:0/22:0-d₃) ≥99% deuterated forms (d1-d3)
Fournisseur: Cayman Chemical
9003465-1 9003465-500
CAYM9003465-1EA 745 EUR InStock
CAYM9003465-1 CAYM9003465-500
C22 Phytoceramide-d₃ (t18:0/22:0-d₃) ≥99% deuterated forms (d1-d3)
C22 Phytoceramide-d₃ (t18:0/22:0-d₃)
C22 Phytoceramide-d3 is intended for use as an internal standard for the quantification of C22 phytoceramide.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₄₀H₇₈D₃NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2011762-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité