Oléate de sodium ≥95%
Fournisseur: Cayman Chemical
24659-100 24659-25 24659-50 24659-10
CAYM24659-100EA 599 EUR InStock
CAYM24659-100 CAYM24659-25 CAYM24659-50 CAYM24659-10
Oléate de sodium ≥95%
Oléate de sodium
Oleic acid is a monounsaturated fatty acid and a major component of membrane phospholipids that has been found in human plasma, cell membranes, and adipose tissue.
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité