Columbin ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
24105-1 24105-10 24105-25 24105-5
CAYM24105-1EA 76.2 EUR InStock
CAYM24105-1 CAYM24105-10 CAYM24105-25 CAYM24105-5
Columbin ≥98%
Columbin
Columbin is a diterpenoid furanolactone isolated from J. columba, A. albida, and T. bakis that has diverse biological activities.
Attention: 98
Formule: C₂₀H₂₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 546-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité