Caisses-palettes en plastique
Fournisseur: MULTIROIR
PA10222 PA10223 PA10224 PA10225 PA10211 PA10212
MULCPA10222EA 459 EUR InStock
MULCPA10222 MULCPA10223 MULCPA10224 MULCPA10225 MULCPA10211 MULCPA10212
Caisses-palettes en plastique
Boîtes Boîtes de transport
Ces caisses-palettes en polypropylène sont idéales pour le stockage, le transport et la préparation de marchandises et/ou de denrées alimentaires. Leur matériau leur confère des propriétés exceptionnelles en termes de résistance chimique, de résistance aux chocs et aux variations de température.
  • Fabriqué en polypropylène pour une grande résistance aux chocs
  • Capacité de charge élevée et poids léger
  • Résistant aux chocs thermiques et aux intempéries
  • Couleur : Gris
Adaptées à l'exportation vers toutes les destinations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité