SIA (N-Succinimidyl iodoacetate)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: SIA
PIER22349EA 88.75 EUR InStock
PIER22349
SIA (N-Succinimidyl iodoacetate)
SIA (N-Succinimidyl iodoacetate)
Thermo Scientific Pierce SIA is a very short (1.5 angstrom) crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via N-hydroxysuccinimide (NHS) ester and iodoacetyl reactive groups.
  • Reactive groups: NHS ester and iodoacetyl
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
  • Shortest sulfhydryl-reactive and amine-reactive heterobifunctional crosslinker available; compare to SIAB
  • NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
  • Iodoacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bond
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₆H₆INO₄
MW: 283,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058451
Numéro CAS: 39028-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité