L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CF® Dye cAMP
Fournisseur: Biotium
00037 00036
00037.EA 204 EUR InStock
00037. 00036.
CF® Dye cAMP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescently labelled cAMP analogs that can be used to probe cAMP receptors.
  • Superior CF® dyes are bright, photostable and water-soluble
  • Available with green or far-red labels
  • Soluble in H₂O, DMF, or DMSO
CF®488A-cAMP and CF®640R-cAMP are fluorescently labelled cAMP analogs that can be used to probe cAMP receptors.
Biotium’s next-generation CF® Dyes were designed to be highly water-soluble with advantages in brightness and photostability compared to Alexa Fluor®, DyLight®, and other fluorescent dyes.
CF is a registered trademark of Biotium, Inc. Alexa Fluor, Texas Red, and DyLight are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité