L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
MPX series ¹/₂" flow, quick disconnect coupling for bio and pharma
Fournisseur: CPC COLDER
MPX17803 MPX17803B25 MPX17839 MPX22803M MPX22839M MPXK17803 MPXK17803B25 MPXK17839
212-0833EA 1600 EUR InStock
212-0833 212-0834 212-0835 212-0836 212-0837 212-0838 212-0839 212-0840
MPX series ¹/₂" flow, quick disconnect coupling for bio and pharma
Raccords et connecteurs
These ¹/₂" flow quick disconnect couplings are manufactured specifically for the bio and pharma markets.
Materials of construction include animal free (BSE/TSE) USP class 6 polysulphone and polycarbonate, Buna - n and platinum cured USP class 6 silicone oring seals.
USP Class 6 and animal free (BSE/TSE) materials are appropriate for the Bio, Pharma and Life Sciences with single use dispoability in mind.
Certifications: USP Class VI, BSE/TSE free materials (ADCF)
Informations de commande: Accessories not included
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
¹/₂" Hose barb body (female connector), polycarbonate 25 212-0839
¹/₂" Hose barb body (female connector), polycarbonate 250 212-0838
¹/₂" Hose barb body (female connector), polysulphone 250 212-0840
¹/₂" Hose barb non valved body (female connector), polycarbonate 25 212-0834
¹/₂" Hose barb non valved body (female connector), polycarbonate 250 212-0833
¹/₂" Hose barb non valved body (female connector), polysulphone 250 212-0835
¹/₂" Hose barb non valved insert (male connector), polycarbonate 250 212-0836
¹/₂" Hose barb non valved insert (male connector), polysulphone 250 212-0837
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité