AseptiQuik® S Connectors
Fournisseur: CPC COLDER
AQS17002HT AQS17004HT
CPCCAQS17002HTEA 240 EUR InStock
CPCCAQS17002HT CPCCAQS17004HT
AseptiQuik® S Connectors
Raccords et connecteurs
Connectors provide quick and easy sterile connections for small-flow applications, even in non-sterile environments.
  • Intuitive three step connection process reduces risk of operator error
  • Repeatable and reliable performance
  • Audible confirmation of assembly
  • Applicable for gamma radiation and autoclave sterilisation
  • Temperature range: 4 to 40 °C
The 'FLIP-CLICK-PULL' design of AseptiQuik S enables users to quickly transfer small volumes of media easily with less risk of operator error. The connector's genderless and robust design provides reliable performance without the need for clamps, fixtures or tube welders.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité