MPC series couplings, medical grade
Fournisseur: CPC COLDER
MPC17002T03 MPC17002T03B25 MPC17004T03B25 MPC17006T39B25
CPCCMPC17002T03EA 682.5 EUR InStock
CPCCMPC17002T03 CPCCMPC17002T03B25 CPCCMPC17004T03B25 CPCCMPC17006T39B25
MPC series couplings, medical grade
Raccords et connecteurs
MPC Series couplings add ease of use and security to your most critical fluid handling applications.
  • Easy to operate
  • BSE/TSE free materials
  • Ergonomic thumb latch
  • Sterilisable by autoclave, Et0, e-beam or gamma
These couplings provide optional locking sleeves to further guard against accidental disconnects. In addition, coupling halves can be rotated when connected to reduce tube kinks.
Operating temperature: −40 to 121 °C (for polycarbonate) and −40 to 149 °C (for polysulphone)
Certifications: USP Class VI, ADCF certified and meets biocompatibility requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité