Prostaglandin A1 ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
10010-1 10010-10 10010-5 10010-50
CAYM10010-1EA 62 EUR InStock
CAYM10010-1 CAYM10010-10 CAYM10010-5 CAYM10010-50
Prostaglandin A1 ≥98%
Prostaglandin A1
Prostaglandin A1 (PGA1) was first isolated as a dehydration product of the PGE1 compounds found in human semen.It has been shown to cause renal vasodilation, increased urine sodium excretion, and lowered arterial pressure in hypertensive patients.2 It also has growth-inhibitory activity on tumor cells; the IC50 value for the inhibition of human ovarian cancer is 7.5 µM.
Formule: C₂₀H₃₂O₄
MW: 336,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 14152-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité