Ball / flange connections, DURAN®
Fournisseur: Lenz
LENZ01260025EA 50.8 EUR InStock
LENZ01260025 LENZ01260015 LENZ01250025 LENZ01250015
Ball / flange connections, DURAN®
Adaptateurs Adaptateurs rodés sphériques
Made from DURAN® tubing.
  • High temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Manufactured to inch dimensions in accordance with DIN 12244 and DIN 12264.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité