VWR®, Bouteilles, HDPE
Fournisseur: VWR Collection
215-4497EA 248 EUR InStock
215-4497 215-4498 215-4499 215-4504 215-4505 215-4506 215-4507 215-4508 215-4509 215-4510 215-4511 215-4512 215-4513 215-4514 215-4515 215-4516 215-4524 215-4525 215-4526 215-4527
VWR®, Bouteilles, HDPE
Flacons Flacons en plastique
Les bouteilles sont fabriquées en résine HDPE.
  • Les bouteilles stériles présentent un SAL de 10-³
  • Conception à large ouverture pour un remplissage facile
  • Disponible avec plusieurs styles de bouchons et un anneau verseur
  • Emballées en petits lots pour une meilleure manipulation et pour réduire la contamination
Les bouteilles comportent des marques de graduation pour servir de référence lors du prélèvement des échantillons.
Certifications: La résine HDPE est conforme à la norme US FDA 21 CFR.
Conditionnement: Les bouteilles sont emballées sous film thermorétracté.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité