L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PowderThief Manual Samplers
Fournisseur: Sampling Systems
1030A-2000 1030B-2000 1030CT-20 1030AT-200
300-0423EA 710 EUR InStock
300-0423 300-0424 300-0425 SAMP1030AT-200
PowderThief Manual Samplers
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Widely used in pharma, the PowderThief is ideal for sampling free-flowing powders.
  • World leader in powder sampling
  • Suitable for sampling free-flowing powders
  • Range of tips available
  • Made from 316L stainless steel
The longstanding PowderThief takes samples of free-flowing powders and granules in a wide range of sample volumes. The sampler is easy to use and comes in a wide range of lengths. Simply push the sampler into the powder and push down on the handle to take the sample. Move the body downwards to then close in the sample before removing andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité