L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chariot pour bacs collecteurs, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R510-05 R510-06 R510-10 R510-11
BOHLR510-05EA 354 EUR InStock
BOHLR510-05 BOHLR510-06 BOHLR510-10 BOHLR510-11
Chariot pour bacs collecteurs, b.safe
Chariots
Fabriqué en profilés d'aluminium et connecteurs en polyamide.
  • Avec quatre roulettes
  • Deux roulettes avec freins
  • Conteneurs placés et transportés de manière flexible
Les bidons peuvent être placés de manière flexible sous l'établi. Des conteneurs pleins peuvent être transportés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité