Boîte HPLC tout-en-un, b.safe
Fournisseur: Bohlender
BOHLR9900-10EA 676 EUR InStock
BOHLR9900-10
Boîte HPLC tout-en-un, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Ensemble complet pour équiper un système HPLC.
Contient des bouchons b.safe GL 45 pour quatre flacons de laboratoire pour l'extraction de solvants ainsi qu'un bouchon de déchets b.safe avec filtre d'échappement et un bidon pour la collecte en toute sécurité des déchets de solvants. La livraison des capuchons b.safe comprend des raccords PFA pour capillaire Ext.Ø. 3,2 mm, raccord aveugle en PFA pour fermer les connexions inutilisées et les vannes d'air avec indicateur de durée de vie. Pour la collecte des déchets, le kit comprend un bidon PE S55 d'une capacité de 5 litres, un bouchon de vidange approprié S55 et un filtre d'évacuation L. La livraison du bouchon de vidange comprend des raccords PFA pour capillaires avec Ext.Ø. 1,6/2,2/3,2 mm, raccords aveugles pour fermer les connexions inutilisées, connecteurs de tubes pour tubes Int.Ø. 5,5 à 8 mm. Consommables (vannes d'air, filtre d'échappement) pour une durée de vie de 12 mois inclus, flacons de laboratoire GL45 doivent être achetés séparément.
3× bouchons b.safe GL 45 avec 1× connexion capillaire, incl. 1× raccord pour tube Ext.Ø. 3,2 mm, 1 vanne d'air avec indicateur de durée de vie. (Cat. N° BOHLM145-01)
1× capuchon b.safe GL 45 avec 2× connexion capillaire, incl. 2× raccord pour tube Ext.Ø. 3,2 mm, 1 vanne d'air avec indicateur de durée de vie. (Cat. N° BOHLM145-02)
4× valve d'air b.safe avec indicateur de durée de vie 6 mois. (Cat. N° BOHLM505-01)
1× bouchon de vidange b.safe S55 avec 4× raccord capillaire, 4× raccord de tuyau, 1× raccord pour filtre d'échappement, incl. 4× Raccord pour Tube Ext.Ø. 1,6 mm (vert) / 2,2 mm (violet) / 3,2 mm (jaune), 4× raccord borgne pour raccordement capillaire, 4× raccord borgne raccord de tuyau, 4× raccord de tuyau pour tube Int.Ø 5, 5 à 8 mm (Réf. N° BOHLM355-40)
1× connecteur de tuyau b.safe pour tube Int.Ø. 9 à 10,5 mm (Réf. N° BOHLM503-16)
1× filtre d'échappement b.safe L, durée de vie 12 mois (Cat. N° BOHLM506-03)
1× bidon b.safe S55, PE, capacité 5 litres (Cat. N° BOHLR225-05)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité