VWR®, Total Nitrogen Standards (CRMs)
Fournisseur: VWR Chemicals
91273.180EA 79.7 EUR InStock
91273.180 91274.180
VWR®, Total Nitrogen Standards (CRMs)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Certified reference materials for use as standards for Total Nitrogen, typically used as standards for Kjeldahl nitrogen determination.
  • Standard solutions for photometric applications acc EN 25663 (ISO 5663) and ISO 7150
  • Traceable to SRM from NIST
Shelf life: 24 months (12 months after opening)
Certifications: Certified Reference Material acc ISO 17025 / ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité