n-Nonane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87100.180EA 18.7 EUR InStock
87100.180 87100.290 87100.320 87100.230
n-Nonane ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité