Valsartan
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
465560010 465560050
ACRO465560010EA 34.2 EUR InStock
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Formule: C₂₄H₂₉N₅O₃
MW: 435,52 g/mol
Point de fusion: 117°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865840
Numéro CAS: 137862-53-4
Merck Index: 13.9982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité