Fipronil
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 60.7 EUR InStock
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Formule: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Point de fusion: 200°C…201°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867812
Numéro CAS: 120068-37-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.4115
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité