Pomalidomide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalimide, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
465700010 465702500
ACRO465700010EA 339 EUR InStock
ACRO465700010 ACRO465702500
Pomalidomide
Pomalidomide
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₄
MW: 273,25 g/mol
Point de fusion: 315°C…320°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12756407
Numéro CAS: 19171-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Loss on drying ≤ 1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité