β-Methasone sodium phosphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: β-Methasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone sodium phosphate
465740010 465740050
ACRO465740010EA 103 EUR InStock
ACRO465740010 ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Formule: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
MW: 516,41 g/mol
Point de fusion: 206°C…211°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00200361
Numéro CAS: 151-73-5
EINECS: 205-797-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 10%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité