Bedaquiline fumarate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,2S)-1-(6-Bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol fumarate
465910010 465912500
ACRO465910010EA 517 EUR InStock
ACRO465910010 ACRO465912500
Bedaquiline fumarate
Bedaquiline fumarate
Formule: C₃₆H₃₅BrN₂O₆
MW: 671,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28167761
Numéro CAS: 845533-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 1%
HPLC ≥ 98.5%
Fumaric acid 17.0 to 17.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité