Rotigotine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
466541000 466545000
ACRO466541000EA 189 EUR InStock
ACRO466541000 ACRO466545000
Rotigotine
Rotigotine
Formule: C₁₉H₂₅NOS
MW: 315,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870193
Numéro CAS: 99755-59-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98%
Titration Total base 98 to 102%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité