Genipin
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl (1S,2R,6S)-2-Hydroxy-9-(hydroxymethyl)-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-4,8-diene-5-carboxylate, (1R,4aS,7aS)-Methyl 1-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
466640010 466642500
ACRO466640010EA 248 EUR InStock
ACRO466640010 ACRO466642500
Genipin
Genipin
Formule: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 121°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00888600
Numéro CAS: 6902-77-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118.0°C to 123.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité