Latanoprost
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
466660250 466661000
ACRO466660250EA 141 EUR InStock
ACRO466660250 ACRO466661000
Latanoprost
Latanoprost
Formule: C₂₆H₄₀O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216074
Numéro CAS: 130209-82-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.5391
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.5%
Water ≤ 0.5%
Residue after ignition ≤ 0.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité