Maltodextrin 12
Fournisseur: Thermo Scientific
466680010 466680500 466682500
ACRO466680010EA 316 EUR InStock
ACRO466680010 ACRO466680500 ACRO466682500
Maltodextrin 12
Maltodextrin
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,29648 g/mol
Point de fusion: 240°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146679
Numéro CAS: 9050-36-6
EINECS: 232-940-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 7.0%
pH 4.0 to 6.0 (1%, H2O)
Dextrose equivalent 9.0 to 15.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité