Lanosterol 50%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-Pentamethyl-17-((R)-6-methylhept-5-en-2-yl)-2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol, Cryptosterol
466720050 466720250
ACRO466720050EA 81.6 EUR InStock
ACRO466720050 ACRO466720250
Lanosterol 50%
Lanosterol
Formule: C₃₀H₅₀O
MW: 426,73 g/mol
Point de fusion: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021108
Numéro CAS: 79-63-0
EINECS: 201-214-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to green powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 50.0%
Specific optical rotation +60.0° to +72.0° (20°C, 589nm) (c=1, Toluene)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité