Temozolomide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO466760010EA 109 EUR InStock
ACRO466760010
Temozolomide
Temozolomide
Formule: C₆H₆N₆O₂
MW: 194,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866492
Numéro CAS: 85622-93-1
Merck Index: 13.9218
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 1%
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité