Teriflunomide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-cyano-3-hydroxycrotonamide, (Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, (Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)but-2-enamide
467110010 467112500
ACRO467110010EA 300 EUR InStock
ACRO467110010 ACRO467112500
Teriflunomide
Teriflunomide
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,21 g/mol
Point de fusion: 229°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00910058
Numéro CAS: 163451-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227.0°C to 231.0°C
HPLC ≥ 99.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité