Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Spinosad mixture of A and D

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

467190010 467190050
467190010.EA 93.9 EUR InStock
467190010. 467190050.
Spinosad mixture of A and D
Spinosad


Formule: C₈₃H₁₃₂N₂O₂₀
MW: 1477,93 g/mol
Point de fusion: 142°C…145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01753923
Numéro CAS: 168316-95-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13.8824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to grey powder or crystalline powder
NMR Conform
Melting point 120°C to 126°C
HPLC ≥ 94%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité