Celastrol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tripterin
468341000 468345000
468341000.EA 121 EUR InStock
468341000. 468345000.
Celastrol
Celastrol
Formule: C₂₉H₃₈O₄
MW: 450,62 g/mol
Point de fusion: 203°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03424073
Numéro CAS: 34157-83-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to amber crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité