4-Pyridoxic acid ≥98%, Solide
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
33968-100 33968-25 33968-250 33968-50
CAYM33968-100EA 160 EUR InStock
CAYM33968-100 CAYM33968-25 CAYM33968-250 CAYM33968-50
4-Pyridoxic acid ≥98%, Solide
4-Pyridoxic acid
4-Pyridoxic acid is an inactive metabolite of pyridoxine. It is formed from pyridoxine via pyridoxal 5'-phosphate and pyridoxal intermediates by pyridoxine kinase or pyridoxamine phosphate oxidase, as well as pyridoxine-5'-phosphate oxidase, aldehyde dehydrogenase, or aldehyde oxidase.
Solubility: Aqueous acid: 10 mg/ml
Attention: This product is not for human or veterinary use.
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006334
Numéro CAS: 82-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité