Low pH SDS Sample Buffer
Fournisseur: AB Sciex
EKSIC44807EA 189 EUR InStock
EKSIC44807
Low pH SDS Sample Buffer
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
SCIEX Low pH SDS Sample Buffer, 140 mL (100 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1% SDS) allows you to use SCIEX’s Gold Standard CE-SDS with a low pH SDS sample buffer. Use of this buffer can increase non-reduced purity by decreasing method induced fragmentation. Less variability and lower RSDs means less troubleshooting and faster method development.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité