Gel de silice, blanc, petites billes poreuses 2,5 - 4 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
27612.292EA 53.5 EUR InStock
27612.292
Gel de silice, blanc, petites billes poreuses 2,5 - 4 mm
Gel de silice
Glassy, hard beads with an internal surface of approx. 800 m²/g. Because of its very large surface area, our beads exhibit a high adsorption capacity for water vapour. The beads can be reactivated without significantly reducing adsorption efficiency.
  • Very economical
  • Easy to dispose of
  • Without any known adverse effects on the environment
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa) (lit.)                      
Point de fusion: > 1600 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bulk density 680 - 780 g/L
Adsorption capacity (H₂O; 23 °C; 80% RH) Min. 21,5%
Moisture (loss on drying (140 °C) Max. 2,0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité