Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sulfo SMPB
Pierce™
PIER22317EA 277 EUR InStock
PIER22317
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate), Pierce™
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Thermo Scientific Pierce Sulfo-SMPB is a water-soluble amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a medium-length aromatic spacer arm (11.6 angstroms).
  • Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
  • Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
  • Extended chain length limits steric hindrance
  • Non-cleavable
  • Water-soluble (compare to SMPB)
  • Membrane impermeable, allowing for cell surface labeling
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₈H₁₅N₂O₉S·Na
MW: 458,374 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00054981
Numéro CAS: 92921-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité