Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Sulfo SMPB
BC24EA 664 EUR InStock
BC24
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Sulpho-SMPB (Sulphosuccinimidyl 4-(4-maleimidophenyl)butyrate)
Sulfo succinimidyl 4-(ρ-maleimidophenyl) butyrate
Formule: C₁₈H₁₅N₂O₉S·Na
MW: 458,374 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054981
Numéro CAS: 92921-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 14.5
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable NO
Water Soluble YES
Cleavable/ Reversible NO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité