Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BMPH (N-(β-maleimidopropionic acid) hydrazide trifluoroacetic acid salt), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BMPH

Pierce™
PIER22297EA 175 EUR InStock
PIER22297
BMPH (N-(β-maleimidopropionic acid) hydrazide trifluoroacetic acid salt), Pierce™
BMPH (N-(β-maleimidopropionic acid) hydrazide trifluoroacetic acid salt)
Thermo Scientific Pierce BMPH is a short, maleimide-and-hydrazide crosslinker for conjugating sulfhydryls (cysteines) to carbonyls (aldehyde or ketones, such as those formed by oxidation of glycoprotein carbohydrates).

  • Reactive groups: maleimide and hydrazide
  • Reactive towards: sulfhydryl groups and carbonyl (aldehyde) groups
  • Short (8.1A), sulfhydryl-to-aldehyde crosslinker with simple spacer arm (noncleavable)
  • Maleimide group reacts with sulfhydryl groups to form stable thioether linkages
  • Hydrazide group conjugates to oxidized sugars of glycoproteins and carbohydrates
  • Use sodium meta-periodate to oxidize glycosylation (e.g., sialic acid) to reactive aldehyde groups
  • Use with EDC to conjugate primary amine of hydrazide group to carboxyl groups

Related Products: EMCH, MPBH, KMUH

Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.


Formule: C₇H₉N₃O₃·CF₃CO₂H
MW: 297,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863410
Numéro CAS: 359436-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Amine, Hydrazide, Maleimide
Spacer Short
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility Water

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité