VWR®, Centrifugeuse, Compact Star CS8
Fournisseur: VWR
VWR®
521-3345EA 655 EUR InStock
521-3345
VWR®, Centrifugeuse, Compact Star CS8
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
La CompactStar CS8 est une petite centrifugeuse de paillasse ventilée conçue pour la séparation d'échantillons dans les domaines de la chimie, les sciences de la vie, la recherche clinique et le diagnostic de routine. Le rotor fourni accepte directement les tubes coniques de 8×15 ml, les tubes de prélèvement sanguin à fond rond de 8×15 ml (16×125 mm) et de 8×10 ml (16×100 mm) et les tubes plus petits avec un set d'adaptateurs inclus.
  • Utilisation facile grâce au clavier et aux grands affichages numériques du temps et de la vitesse (RPM ou RCF)
  • Indicateur signalant si le couvercle est ouvert/fermé
  • Bouton de rotation rapide pour le mode cycle court
  • Accélération et décélération réglables
Le microprocesseur numérique s'assure que le couvercle a été fermé et que le verrou de sécurité est enclenché avant de lancer un cycle de centrifugation. En outre, un système avancé de détection des déséquilibres surveille en permanence l'équilibre et les vibrations, et arrête automatiquement le rotor si un déséquilibre est détecté. Cette centrifugeuse n'est pas destinée à un usage de diagnostic in vitro.
Les adaptateurs de tubes inclus permettent de faire fonctionner des tubes de 5 ml (12×75 mm) et de 7 ml (13×100 mm).
Information de livraison: Fournie avec un rotor angulaire de 8×15 ml, un set d'adaptateurs, deux câbles d'alimentation (prise UE et UK) et une clé USB avec des manuels.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité